Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant GM-CSF (E. coli-expressed)
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
249.75€ - 4098.60€
Especificaciones
Nombre | Colony-stimulating factor 2, CSF-2, MGI-1GM, Pluripoitin-alpha |
---|---|
Tipo de célula | Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Monocytes; Myeloid Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17149351
![]() |
STEMCELL Technologies
78015 |
100 μg |
826.20€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17159351
![]() |
STEMCELL Technologies
78015.1 |
20 μg |
249.75€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17169351
![]() |
STEMCELL Technologies
78015.2 |
1000 μg |
4098.60€
1000 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17179351
![]() |
STEMCELL Technologies
78015.3 |
500 μg |
2457.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) promotes the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells and the generation of neutrophils, eosinophils, and macrophages
- In synergy with other cytokines such as stem cell factor, IL-3, erythropoietin, and thrombopoietin, it also stimulates erythroid and megakaryocyte progenitor cells (Barreda et al.) GM-CSF is produced by multiple cell types, including stromal cells, Paneth cells, macrophages, dendritic cells (DCs), endothelial cells, smooth muscle cells, fibroblasts, chondrocytes, and Th1 and Th17 T cells (Francisco-Cruz et al.) The receptor for GM-CSF (GM-CSFR) is composed of two subunits: the cytokine-specific α subunit (GMRα; CD116) and the common subunit βc (CD131) shared with IL-3 and IL-5 receptors (Broughton et al.) GM-CSFR is expressed on hematopoietic cells, including progenitor cells and immune cells, as well as non-hematopoietic cells
- Recombinant human GM-CSF (rhGM-CSF) promotes the production of myeloid cells of the granulocytic (neutrophils, eosinophils and basophils) and monocytic lineages in vivo
- It has been tested for mobilization of hematopoietic progenitor cells and for treating chemotherapy-induced neutropenia in patients
- GM-CSF is able to stimulate the development of DCs that ingest, process, and present antigens to the immune system (Francisco-Cruz et al.)
Especificaciones
Colony-stimulating factor 2, CSF-2, MGI-1GM, Pluripoitin-alpha | |
Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Monocytes; Myeloid Cells | |
≥95% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.