missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human RALGPS2 (aa 389-465) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30212280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30212280 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30212280

Marca: Invitrogen™ RP94065

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (97%), Rat (97%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55522 (PA5-55522. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q86X27
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 55103
Nombre Human RALGPS2 (aa 389-465) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen dJ595C2.1; Ral GEF with PH domain and SH3 binding motif 2; ral GEF with PH domain and SH3-binding motif 2; ralA exchange factor RalGPS2; Ral-A exchange factor RalGPS2; RALGPS2; Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor RalGPS2
Nombre común RALGPS2
Símbolo de gen RALGPS2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia STLSSGISIGSSDGSELSEETSWPAFERNRLYHSLGPVTRVARNGYRSHMKASSSAESEDLAVHLYPGAVTIQGVLR
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.