Learn More
Invitrogen™ Human PPP1R35 (aa 176-253) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30199851
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30199851 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30199851
Marca: Invitrogen™ RP92782
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (81%), Rat (81%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibodies, PA5-64990 (PA5-64990, PA5-62440 (PA5-62440. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Inhibits PPP1CA phosphatase activity. [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8TAP8
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 221908
Nombre Human PPP1R35 (aa 176-253) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2010007H12Rik; 2010011D20Rik; AL024004; C7orf47; PPP1R35; Protein phosphatase 1 regulatory subunit 35; protein phosphatase 1, regulatory subunit 35; UPF0683 protein C7orf47; UPF0683 protein C7orf47 homolog
Nombre común PPP1R35
Símbolo de gen PPP1R35
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia NAALREKLALLPPQARAPHPKEPPGPGPDMTILCDPETLFYESPHLTLDGLPPLRLQLRPRPSEDTFLMHRTLRRWEA
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining