missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PPARGC1B (aa 624-699) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30202356
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30202356 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30202356

Marca: Invitrogen™ RP106289

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (80%), Rat (80%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-65626 (PA5-65626. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

PGC-1 beta is a tissue specific co-activator that enhances the activity of estrogen receptor alpha. The co-activation function relies on a bipartite transcriptional activation domain and two LXXLL motifs that interact with the AR2 domain of ER-alpha in an estrogen-dependent manner. Ectopic expression of this protein has been shown to lead to increased mitochondrial number and basal oxygen consumption.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q86YN6
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 133522
Nombre Human PPARGC1B (aa 624-699) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4631412G21Rik; ERR ligand 1; ERRL1; Perc; peroxisome proliferative activated receptor gamma coactivator 1 beta; peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator 1 beta; peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 beta; peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-beta; peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 beta-2 A; peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 beta; PGC1; pgc-1 beta; PGC-1(beta); Pgc1b; PGC1beta; PGC-1 beta; PGC-1-beta; PGC-1 beta/ERRL1; PGC-1-related estrogen receptor alpha coactivator; PPAR gamma coactivator-1 beta protein; PPARG coactivator 1 beta; PPARgamma coactivator 1 beta; PPAR-gamma coactivator 1-beta; PPARGC1; PPARGC1B; PPARGC-1-beta
Nombre común PPARGC1B
Símbolo de gen Ppargc1b
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia IKHSLGKEIALSLPSPEGLSLKATPGAAHKLPKKHPERSELLSHLRHATAQPASQAGQKRPFSCSFGDHDYCQVLR
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.