Learn More
Invitrogen™ Human PLCL2 (aa 1064-1127) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30196918 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30196918
Marca: Invitrogen™ RP109008
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (89%), Rat (89%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-140102 (PA5-140102. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
May play an role in the regulation of Ins(1,4,5)P3 around the endoplasmic reticulum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9UPR0
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 23228
Nombre Human PLCL2 (aa 1064-1127) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen inactive phospholipase C-like protein 2; KIAA1092; mKIAA1092; phospholipase C; phospholipase C like 2; phospholipase C, epsilon 2; phospholipase C-epsilon-2; phospholipase C-L2; phospholipase C-like 2; PLCE2; PLC-epsilon-2; PLC-L(2); Plcl2; PLC-L2; PRIP-2
Nombre común PLCL2
Símbolo de gen PLCL2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia ITILKGQADLLKYAKNETLENLKQIHFAAVSCGLNKPGTENADVQKPRRSLEVIPEKANDETGE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining