Learn More
Gibco™ Human PEDF Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human PEDF is a 44.5 kDa non-glycosylated protein containing 400 amino acid residues. (1) Notari, I. et al. J Biol Chem., Vol. 281, 38022-38037. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P36955 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 5176 |
| Peso molecular | 44.5 kDa |
| Nombre | Human PEDF |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |