Learn More
Gibco™ Human PDGF-AA Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.00€ - 3845.00€
Especificaciones
Número de acceso | P04085 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 5154 |
Peso molecular | 28.5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17870473
|
Gibco™
100-13A-100UG |
100 μg |
768.00€
100 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17810323
|
Gibco™
100-13A-10UG |
10 μg |
194.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17891353
|
Gibco™
100-13A-1MG |
1 mg |
3845.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17830323
|
Gibco™
100-13A-250UG |
250 μg |
1348.00€
250 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17871253
|
Gibco™
100-13A-2UG |
2 μg |
80.00€
2 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17870293
|
Gibco™
100-13A-500UG |
500 μg |
2315.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17821773
|
Gibco™
100-13A-50UG |
50 μg |
463.00€
50 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Platelet-derived growth factor (PDGF) was discovered as a major mitogenic factor present in serum but absent from plasma. It was found to be secreted from the alpha -granules of platelets activated during the coagulation of blood to form serum. Subsequent studies have demonstrated that PDGF is not one molecule but three, each a dimeric combination of two distinct but structurally related peptide chains designated A and B. The dimeric isoforms PDGF-AA, AB and BB are differentially expressed in various cell types and their effects are mediated through two distinct receptors, termed alpha and beta. Differences exist in isoform binding to each receptor. In general, PDGF isoforms are potent mitogens for connective tissue cells, including dermal fibroblasts, glial cells, arterial smooth muscle cells and some epithelial and endothelial cells. In addition to its activity as a mitogen, PDGF is chemotactic for fibroblasts, smooth muscle cells, neutrophils and mononuclear cells. Other reported activities for PDGF include stimulation of granule release by neutrophils and monocytes, facilitation of steroid synthesis by Leydig cells, stimulation of neutrophil phagocytosis, inhibition of natural killer (NK) cell activity, stimulation of collagen synthesis, modulation of thrombospondin expression and secretion, stimulation of collagenase activity and secretion, induction of contraction of rat aorta strips in vitro, and transient induction of T cell IL-2 secretion accompanied by a down-regulation of IL-4 and IFN-gamma production, temporary effects that may allow clonal expansion of antigen-activated B and T helper lymphocytes prior to differentiation. PDGF also appears to be ubiquitous in neurons throughout the CNS, where it is suggested to play an important role in neuron survival and regeneration, and in mediation of glial cell proliferation and differentiation.Especificaciones
P04085 | |
protein with no preservative | |
28.5 | |
E. coli | |
RUO | |
H-PDGF-AA; PDGF A-chain; PDGF subunit A; PDGF1; PDGF-1; Pdgfa; PDGF-A; PDGFACP; platelet derived growth factor subunit A; platelet derived growth factor, alpha; Platelet-derived growth factor A chain; platelet-derived growth factor A-chain; platelet-derived growth factor alpha chain; platelet-derived growth factor alpha polypeptide; Platelet-derived growth factor subunit A; Rpa1 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
5154 | |
Human PDGF-AA | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Pdgfa | |
Unconjugated | |
SIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATTSLN PDYREEDTGR PRESGKKRKR KRLKPT | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |