Learn More
Gibco™ Human PD-L1 (B7-H1) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
PeproTech's CHO cell-derived Recombinant Human PD-L1 Fc is a glycosylated, disulfide-linked homodimer of 906 amino acid residues whose monomer consists of the 220-amino-acid length extracellular portion of PD-L1 fused to the 231-amino-acid length Fc portion of human IgG1 by two glycines. The calculated molecular weight of CHO cell-derived Recombinant Human PD-L1 Fc is 102.6 kDa, however, due to glycosylation, it migrates at an apparent molecular weight of approximately 160-170 kDa by SDS-PAGE analysis under non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9NZQ7 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 29126 |
| Peso molecular | 51.3 kDa |
| Nombre | Human PD-L1 (B7-H1) Fc |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.