missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PD-L1 (B7-H1) Fc Chimera Recombinant Protein

Código de producto. 17154173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μg
5 x 5 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17154173 50 μg 50 microgramos
17194263 5 x 5 μg paquete de 5
17144173 5 x 50 μg paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17154173 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42498

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9NZQ7
Para utilizar con (aplicación) Control, Binding Assay, Western Blot
Formulación PBS with 0.01% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 29126
Peso molecular 52 kDa
Nombre Human PD-L1 (B7-H1) Fc Chimera
Intervalo de pH 7.4
Método de purificación Purified
Cantidad 50 μg
Fuente HEK293 cells
Requisitos de almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1.0 EU/μg
Alias de gen A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; Cd274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1
Nombre común PD-L1 (CD274)
Símbolo de gen Cd274
Actividad biológica 1.Immobilized Recombinant Human PD1/PDCD1 Protein (His Tag) at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Human PD-L1 (B7-H1) Fc Chimera Recombinant Protein, the EC50 is 220-660 ng/mL 2.Immobilized Human PD-L1 (B7-H1) Fc Chimera Recombinant Protein (at μg/mL (100 μL/well) can bind Recombinant Human PD1/PDCD1 Protein (Fc & AVI Tag), Biotinylated, the EC50 is 5-15 ng/m(Routinely tested).)
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína Fc-tag
Secuencia Human B7-H1, amino acids Met1-Thr239 (Accession # NP_054862.1) with a C-terminal human IgG1 Fc-tag
Contenido y almacenamiento Includes 1 vial of lyophilized protein. Store at -20 °C.
Actividad 1.Immobilized Recombinant Human PD1/PDCD1 Protein (His Tag) at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Human PD-L1 (B7-H1) Fc Chimera Recombinant Protein, the EC50 is 220-660 ng/mL.<br><br>2.Immobilized Human PD-L1 (B7-H1) Fc Chimera Recombinant Protein at μg/mL (100 μL/well) can bind Recombinant Human PD1/PDCD1 Protein (Fc & AVI Tag), Biotinylated, the EC50 is 5-15 ng/m(Routinely tested).
Nivel de endotoxinas < 1 EU/μg
Sistema de expresión HEK293 cells
Familia de proteínas CD Proteins
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Other Proteins
Categoría de investigación Apoptosis, Immunology, Inflammation, Oncology
Grado de pureza o calidad ≥95 % as determined by SDS-PAGE. ≥90 % as determined by SEC-HPLC.
Expresión CD274 molecule
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.