missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PD-L1 (B7-H1) Fc Chimera Recombinant Protein

Código de producto. 17144173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μg
5 x 5 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17144173 5 x 50 μg paquete de 5
17154173 50 μg 50 microgramos
17194263 5 x 5 μg paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17144173 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42497

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9NZQ7
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Formulación 1.8 mM potassium phosphate with 0.02% Tween 80, 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative
ID de gen (Entrez) 29126
Nombre Human PD-L1 (B7-H1) Fc Chimera
Cantidad 5 x 50 μg
Fuente HEK293 cells
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; CD274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; PDCD1L1; PDCD1LG1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1
Símbolo de gen Cd274
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 90%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.