missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PAX5 (aa 143-182) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30211067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30211067 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30211067

Marca: Invitrogen™ RP107638

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

PAX5 is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. The PAX proteins are important regulators in early development and alterations in the expression of their genes are thought to contribute to neoplastic transformation. PAX5 is the B-cell lineage specific activator protein (BSAP) that is expressed at early, but not late stages, of B-cell differentiation. Its expression has also been detected in developing CNS and testis, therefore, PAX5 may not only play an important role in B-cell differentiation, but also in neural development and spermatogenesis. Mutations in the gene can result in leukemia, acute lymphoblastic 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q02548
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 5079
Nombre Human PAX5 (aa 143-182) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen ALL3; B-cell lineage specific activator; B-cell-specific transcription factor; BSAP; EBB-1; KLP; paired box 5; paired box gene 5; paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator); paired box homeotic gene 5; paired box protein Pax-5; paired domain gene 5; Pax5; Pax-5; Pax5 variant 1; Pax5 variant 2; RGD1565236; transcription factor PAX 5
Nombre común PAX5
Símbolo de gen PAX5
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia VQQPPNQPVPASSHSIVSTGSVTQVSSVSTDSAGSSYSIS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.