missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PAPLN (aa 1186-1271) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30199722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30199722 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30199722 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP100759

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (86%), Rat (86%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-61803 (PA5-61803. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

PAPLN (Papilin, Proteoglycan Like Sulfated Glycoprotein) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include peptidase activity and serine-type endopeptidase inhibitor activity. An important paralog of this gene is ADAMTS9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O95428
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 89932
Nombre Human PAPLN (aa 1186-1271) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen E030033C16Rik; Papilin; papilin, proteoglycan like sulfated glycoprotein; papilin, proteoglycan-like sulfated glycoprotein; Papln; UNQ2420/PRO4977
Nombre común PAPLN
Símbolo de gen PAPLN
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia TLLIYNLRARDEGSYTCSAYQGSQAVSRSTEVKVVSPAPTAQPRDPGRDCVDQPELANCDLILQAQLCGNEYYSSFCCASCSRFQP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.