Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3 |
---|---|
Clon | K1H8 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12620227
|
Epredia™
MS-1826-S0 |
100 μL |
en la oferta
100 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12630227
|
Epredia™
MS-1826-S1 |
500 μL |
en la oferta
500 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12610227
|
Epredia™
MS-1826-S |
1 mL |
en la oferta
1 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12690217
|
Epredia™
MS-1826-R7 |
7 mL |
en la oferta
7 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12600227
|
Epredia™
MS-1826-RQ |
12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Human papilloma virus is non-enveloped double stranded circular DNA virus with icosahedral capsid.Host Species: Mouse
Clone: K1H8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human Papilloma Virus type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 42, 51, 52, 56 and 58.
Epitope: Nonconfirmational internal linear epitope of major capsid protein
Immunogen: Alkaline disrupted HPV type 1
Molecular Weight: 57kDa (major band)
Positive Control: Infected cells and tissue
Cellular Localization: Nuclei of infected cells
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
ASR, IVD | |
Alkaline disrupted HPV type 1 |
K1H8 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Infectious Disease | |
Primary |