missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PAK3 (aa 3-52) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30194524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30194524 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30194524

Marca: Invitrogen™ RP103370

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (98%), Rat (98%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-84446 (PA5-84446. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

PAK proteins are critical effectors that link Rho GTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling. PAK proteins, a family of serine/threonine p21-activating kinases, serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and RAC and have been implicated in a wide range of biological activities. The alpha, beta and gammaPAK isoforms complex specifically with Rac1 and Cdc42 in their active GTP-bound state, inhibiting their intrinsic GTPase activity leading to their autophosphorylation. There are eight sites of autophosphorylation on gammaPAK, including Ser 19, Ser 141 and Thr 402, and phosphorylation of Ser 141 and Thr 402 is correlated with gammaPAK activation. Once phosphorylated and their affinity for Rac/Cdc42 reduced, the PAK isoforms disassociate from the complex to seek downstream substrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O75914
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 5063
Nombre Human PAK3 (aa 3-52) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2.7.11.1; adriamycin resistance-associated; ARA; beta-PAK; bPAK; CDC42/RAC effector kinase PAK-B; CDKN1A; hPAK3; MRX30; MRX47; oligophrenin-3; OPHN3; p21 (CDKN1A)-activated kinase 3; p21 (RAC1) activated kinase 3; p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3; p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 3 (yeast Ste20-related); p21-activated kinase 3; p65-PAK; PAK beta; Pak3; Pak-3; PAK3beta; Pak65alpha; Pak65beta; Pakb; Serine/threonine-protein kinase PAK 3; Stk4
Nombre común PAK3
Símbolo de gen PAK3
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia DGLDNEEKPPAPPLRMNSNNRDSSALNHSSKPLPMAPEEKNKKARLRSIF
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.