Learn More
Gibco™ Human p16-INK4a Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
110-02-1MG will be provided as 10 x 100 μg (110-02-100UG). 110-02-500UG will be provided as 5 x 100 μg (110-02-100UG). Recombinant Human p16-INK4a is a 16.5 kDa protein containing 156 amino acid residues. Kim, W.Y. and Sharpless, N.E. (2006)Cell 127(2):265-75. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P42771 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 1029 |
| Peso molecular | 16.5 kDa |
| Nombre | Human p16-INK4a |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |