missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ODF3L2 (aa 65-124) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30210144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30210144 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30210144

Marca: Invitrogen™ RP103663

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (87%), Rat (87%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-64353 (PA5-64353. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

ODF3L2 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q3SX64
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 284451
Nombre Human ODF3L2 (aa 65-124) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C19orf19; Gm1157; ODF3L2; outer dense fiber of sperm tails 3 like 2; outer dense fiber of sperm tails 3-like 2; outer dense fiber protein 3-like protein 2; RGD1310260
Nombre común ODF3L2
Símbolo de gen ODF3L2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia VASPAYSLVRRPSEAPPQDTSPGPIYFLDPKVTRFGRSCTPAYSMQGRAKSRGPEVTPGP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.