missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human NR2C2AP (aa 1-70) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30213080
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30213080 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30213080

Marca: Invitrogen™ RP105019

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (86%), Rat (86%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-65965 (PA5-65965. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

May act as a repressor of NR2C2-mediated transactivation by suppressing the binding between NR2C2/TR4 and the TR4-response element in target genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q86WQ0
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 126382
Nombre Human NR2C2AP (aa 1-70) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2310073E15Rik; Nr2c2ap; nuclear receptor 2C2 associated protein; nuclear receptor 2C2-associated protein; repressor for TR4 transactivation; TR4 orphan receptor associated protein TRA16; TR4 orphan receptor-associated 16 kDa protein; TRA16
Nombre común NR2C2AP
Símbolo de gen NR2C2AP
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia MTHSLVCPETVSRVSSVLNRNTRQFGKKHLFDQDEETCWNSDQGPSQWVTLEFPQLIRVSQLQIQFQGGF
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.