Learn More
Invitrogen™ Human Nkx2.6 (aa 2-71) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (32%), Rat (32%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-144733 (PA5-144733. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | A6NCS4 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 137814 |
| Nombre | Human Nkx2.6 (aa 2-71) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | AV044928; CS x 2; CTHM; Drosophila NK2 transcription factor related, locus 6; homeobox protein NK2 homolog F; homeobox protein NK-2 homolog F; homeobox protein NK x 2.6; homeobox protein Nkx-2.6; NK2 homeobox 6; NK2 transcription factor related, locus 6; Nk x 2.6; Nkx-2.6; Nk x 2-6; Nk x 2 f; NK x 4-2; tinman; tinman paralog; Tix |
| Nombre común | Nkx2.6 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.