Learn More
Invitrogen™ Human NGF Recombinant Protein
Descripción
Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2 mg/mL or lower. It is recommended that the protein be aliquoted and be used as soon as possible. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01138 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Formulación | 50 mM sodium acetate with 0.02% Tween 80, 150 mM NaCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 5.5 |
| ID de gen (Entrez) | 4803 |
| Nombre | Human NGF |
| Cantidad | 5 x 5 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/μg |
| Mostrar más |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.