Learn More
Invitrogen™ Human MUC21 (aa 501-564) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30182558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30182558 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30182558
Marca: Invitrogen™ RP99560
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (34%), Rat (34%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62536 (PA5-62536. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q5SSG8
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 394263
Nombre Human MUC21 (aa 501-564) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C6orf205; Epiglycanin; KMQK697; MUC21; MUC-21; mucin 21, cell surface associated; mucin-21; UNQ697/PRO1342
Nombre común MUC21
Símbolo de gen MUC21
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia CVRNSLSLRNTFNTAVYHPHGLNHGLGPGPGGNHGAPHRPRWSPNWFWRRPVSSIAMEMSGRNS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining