missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MPP3 (aa 264-339) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30206410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30206410 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30206410

Marca: Invitrogen™ RP93351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (89%), Rat (89%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55168 (PA5-55168. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This gene product is a member of a family of membrane-associated proteins termed MAGUKs (membrane-associated guanylate kinase homologs). MAGUKs interact with the cytoskeleton and regulate cell proliferation, signaling pathways, and intracellular junctions. This protein contains a conserved sequence, called the SH3 (src homology 3) motif, found in several other proteins that associate with the cytoskeleton and are suspected to play important roles in signal transduction. Alternatively spliced transcript variants have been identified. One transcript variant is experimentally supported, but it doesn't encode a protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q13368
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 4356
Nombre Human MPP3 (aa 264-339) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 6430514B01; CSG18; discs large homolog 3; discs, large homolog 3; DLG3; Dlgh3; Dusp3; MAGUK p55 subfamily member 3; MAGUK p55 subfamily member 3 {ECO:0000250; membrane palmitoylated protein 3; membrane protein palmitoylated 3; membrane protein, palmitoylated 3 (MAGUK p55 subfamily member 3); Mpp3; mpp3 {ECO:0000312; Mpp3 membrane protein, palmitoylated 3; protein Dlgh3; protein MPP3; RGD:620015}; UniProtKB:O88910}
Nombre común MPP3
Símbolo de gen Mpp3
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia SQDDPTWWQAKRVGDTNLRAGLIPSKGFQERRLSYRRAAGTLPSPQSLRKPPYDQPCDKETCDCEGYLKGHYVAGL
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.