missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human/Mouse/Rat Irisin Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17821453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
2 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17821453 1 mg 1 miligramo
17839892 100 μg 100 microgramos
17879892 10 μg 10 microgramos
17810373 250 μg 250 microgramos
17841653 2 μg 2 microgramos
17831433 500 μg 500 microgramos
17810943 50 μg 50 microgramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17821453

Marca: Gibco™ 100651MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human/Murine/Rat Irisin, appears to form a non-disulfide linked oligomeric structure in solution, has a calculated theoretical molecular weight of 25.2 kDa, but migrates at an apparent molecular weight of 28 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions due to glycosylation. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Fibronectin type III domain-containing protein 5, the precursor of irisin, is a protein that is encoded by the FNDC5 gene. This gene encodes a secreted protein that is released from muscle cells during exercise. The encoded protein may participate in the development of brown fat. Translation of the precursor protein initiates at a non-AUG start codon at a position that is conserved as an AUG start codon in other organisms. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q8K3V5, Q8K4Z2, Q8NAU1
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 252995, 260327, 384061
Peso molecular 25.2 kDa
Nombre Human/Mouse/Rat Irisin
Cantidad 1 mg
Fuente CHO cells
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen 1500001L03Rik; AI836596; C87088; fibronectin type III domain containing 5; fibronectin type III domain-containing protein 5; Fibronectin type III repeat-containing protein 2; Fndc5; Frcp2; Irisin; PeP; Peroxisomal protein; Pxp
Nombre común FNDC5
Símbolo de gen FNDC5
Actividad biológica Determined by its ability to promote cell survival and growth of rat H9c2 cardio-myoblasts under serum starvation conditions.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia DSPSAPVNVT VRHLKANSAV VSWDVLEDEV VIGFAISQQK KDVRMLRFIQ EVNTTTRSCA LWDLEEDTEY IVHVQAISIQ GQSPASEPVL FKTPREAEKM ASKNKDEVTM KE
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión CHO cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 90% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.