Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein
Código de producto. 18760428
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18760428 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
18740169 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 500 microgramos
2 options
Código de producto. 18760428
Marca: R&D Systems™ 338AC500
CHO derived
Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P08476
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 3624
Peso molecular M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer)
Cantidad 500 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Activin A protein Gly311-Ser426
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen INHBA
Actividad biológica 0.2 to 1.2ng/mL
Tipo de producto Recombinant protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human, Mouse, Rat
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE with silver staining.
Expresión Activin A
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only