missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein

Código de producto. 18740169
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18740169 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 500 microgramos
18760428 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18740169

Marca: R&D Systems™ 338AC500/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CHO derived

Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.

Información de órdenes

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P08476
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 3624
Peso molecular M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer)
Cantidad 500 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Activin A protein Gly311-Ser426
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen INHBA
Actividad biológica 0.2 to 1.2ng/mL
Tipo de producto Recombinant protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human, Mouse, Rat
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE with silver staining.
Expresión Activin A
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.