missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human/Mouse FGF-8, AOF Recombinant Protein

Código de producto. 17656605
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17656605

Marca: Invitrogen™ RP87811

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, cell differentiation and cell migration. Required for normal brain, eye, ear and limb development during embryogenesis. Required for normal development of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neuronal system. Plays a role in neurite outgrowth in hippocampal cells.
  • Purity: >95% by SDS-Page
  • Endotoxin Concentration: AX41 ≤EUs/μg
  • Protein Length: 194 aa.
  • Biological Activity: <150 ng/mL
  • Molecular Weight: 22.5 kDa
  • Animal Origin Free: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P55075
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Functional Assay, Gel Shift, Western Blot
Formulación 0.1% TFA with no preservative
ID de gen (Entrez) 2253
Peso molecular 22.5 kDa
Nombre Human/Mouse FGF-8, AOF
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Alias de gen Aigf; androgen-induced; Androgen-induced growth factor; FGF; FGF8; FGF-8; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 8; fibroblast growth factor 8 (androgen-induced); HBGF-8; Heparin-binding growth factor 8; HH6; KAL6; MGC149376
Símbolo de gen FGF8
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado