Learn More
Gibco™ Human MIP-1 beta (CCL4) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human MIP-1beta is a 7.6 kDa protein containing 69 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P13236 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6351 |
| Peso molecular | 7.6 kDa |
| Nombre | Human MIP-1 beta (CCL4) |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.