Learn More
Gibco™ Human MIP-1 beta (CCL4) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human MIP-1beta is a 7.6 kDa protein containing 69 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P13236 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6351 |
| Peso molecular | 7.6 kDa |
| Nombre | Human MIP-1 beta (CCL4) |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |