missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Midkine (MK) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17874163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17874163 1 mg 1 miligramo
17844493 100 μg 100 microgramos
17894263 20 μg 20 microgramos
17864793 250 μg 250 microgramos
17864703 500 μg 500 microgramos
17824273 50 μg 50 microgramos
17863963 5 μg 5 microgramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17874163

Marca: Gibco™ 450161MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human Midkine is a 13.4 kDa protein containing 123 amino acid residues including five intra-molecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Midkine is a retinoic acid-responsive, heparin-binding growth factor expressed in various cell types during embryogenesis. It promotes angiogenesis, cell growth, and cell migration. Midkine is also expressed in several carcinomas, suggesting that it may play a role in tumorigenesis, perhaps through its effects on angiogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P21741
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 4192
Peso molecular 13.4 kDa
Nombre Human Midkine (MK)
Cantidad 1 mg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen amphiregulin-associated protein; ARAP; FLJ27379; MDK; Mek; Midgestation and kidney protein; midkine; midkine (neurite growth-promoting factor 2); MK; MK1; NEGF2; Neurite outgrowth-promoting factor 2; Neurite outgrowth-promoting protein; Retanoic acid-responsive protein; retinoic acid inducible factor; retinoic acid-induced differentiation factor; retinoic acid-responsive protein
Nombre común Midkine
Símbolo de gen Mdk
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 0.1-10.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia VAKKKDKVKK GGPGSECAEW AWGPCTPSSK DCGVGFREGT CGAQTQRIRC RVPCNWKKEF GADCKYKFEN WGACDGGTGT KVRQGTLKKA RYNAQCQETI RVTKPCTPKT KAKAKAKKGK GKD
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.