Learn More
Invitrogen™ Human MGAM (aa 869-994) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30198106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30198106 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30198106
Marca: Invitrogen™ RP100989
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (67%), Rat (67%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-51696 (PA5-51696. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43451
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 8972
Nombre Human MGAM (aa 869-994) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen Alpha-glucosidase; brush border hydrolase; Glucan 1,4-alpha-glucosidase; Glucoamylase; Maltase; maltase-glucoamylase; maltase-glucoamylase (alpha-glucosidase); maltase-glucoamylase, intestinal; MG; MGA; MGAM; MGAML
Nombre común MGAM
Símbolo de gen MGAM
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia VYLLCEFSVTQNRLEVNISQSTYKDPNNLAFNEIKILGTEEPSNVTVKHNGVPSQTSPTVTYDSNLKVAIITDIDLLLGEAYTVEWSIKIRDEEKIDCYPDENGASAENCTARGCIWEASNSSGVP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining