missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MEOX2 (aa 83-167) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30201307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30201307 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30201307

Marca: Invitrogen™ RP100059

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (95%), Rat (95%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62841 (PA5-62841. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Mesodermal transcription factor that plays a key role in somitogenesis and is required for sclerotome development. Activates expression of CDKN1A and CDKN2A in endothelial cells, acting as a regulator of vascular cell proliferation. While it activates CDKN1A in a DNA-dependent manner, it activates CDKN2A in a DNA-independent manner. May have a regulatory role when quiescent vascular smooth muscle cells reenter the cell cycle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P50222
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 4223
Nombre Human MEOX2 (aa 83-167) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen AI528662; GAX; Growth arrest-specific homeobox; homeobox protein MOX-2; MEOX2; mesenchyme homeo box 2 (growth arrest-specific homeo box); mesenchyme homeobox 2; Mox2; Mox-2
Nombre común MEOX2
Símbolo de gen MEOX2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia QQHQALQTNWHLPQMSSPPSAARHSLCLQPDSGGPPELGSSPPVLCSNSSSLGSSTPTGAACAPGDYGRQALSPAEAEKRSGGKR
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.