Learn More
Invitrogen™ Human MAGIX (aa 124-211) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30196278 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30196278
Marca: Invitrogen™ RP95424
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (52%), Rat (52%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57217 (PA5-57217. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9H6Y5
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 79917
Nombre Human MAGIX (aa 124-211) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen JM10; MAGI family member, X-linked; Magix; PDZ domain containing x chromosome; PDZ domain containing, x chromosome; PDZ domain-containing protein MAGIX; Pdzx; Sfc18
Nombre común MAGIX
Símbolo de gen MAGIX
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia QGLTHAQAVERIRAGGPQLHLVIRRPLETHPGKPRGVGEPRKGVDRSPDPGGPEVTGSRSSSTSLVQHPPSRTTLKKTRGSPEPSPEA
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining