Learn More
Invitrogen™ Human LYRM7 (aa 12-104) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30205428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30205428 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30205428
Marca: Invitrogen™ RP100275
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (85%), Rat (85%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62126 (PA5-62126. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q5U5X0
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 90624
Nombre Human LYRM7 (aa 12-104) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C5orf31; Complex III assembly factor LYRM7; LYR motif containing 7; LYR motif-containing protein 7; LYRM7; Lyrm7 homolog; MC3DN8; MZM1L
Nombre común LYRM7
Símbolo de gen LYRM7
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KTLHRTRQQVFKNDARALEAARIKINEEFKNNKSETSSKKIEELMKIGSDVELLLRTSVIQGIHTDHNTLKLVPRKDLLVENVPYCDAPTQKQ
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining