Descripción
The Human Liver Tissue Lysate (Adult) is derived from human.
Especificaciones
Especificaciones
| Tissue | Liver |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Especie del huésped | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | Liver |
| Sinónimo | Liver, Liver lysate, liver lysates |