Learn More
Gibco™ Human LIGHT Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
310-09B-100UG will be provided as 15 μg (310-09B-15UG) vials. 310-09B-1MG will be provided as 15 μg (310-09B-15UG) vials. 310-09B-250UG will be provided as 15 μg (310-09B-15UG) vials. 310-09B-500UG will be provided as 15 μg (310-09B-15UG) vials. Recombinant Human LIGHT has a calculated mass of 19.3 kDa, containing 177 amino acid residues. Due to glycosylation, LIGHT migrates between 20.0-22.5 kDa by SDS-PAGE under non-reducing conditions. *Human LIGHT(Catalog Number 310-09B) has replaced Human LIGHT(Catalog Number 310-09) This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O43557 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 8740 |
| Peso molecular | 19.3 |
| Nombre | Human LIGHT |
| Cantidad | 17 × 15 μg |
| Fuente | Insect cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.