Learn More
Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 17882373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Codice prodotto. Cantidad unitSize
17882373 20 μg 20 microgramos
17842483 100 μg 100 microgramos
17862153 1 mg 1 miligramo
17882983 250 μg 250 microgramos
17842653 500 μg 500 microgramos
17862283 5 μg 5 microgramos
6 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17882373
missing translation for 'mfr': Gibco™ 3005820UG
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
Recombinant Human LAG-1 is a 7.7 kDa protein containing 69 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
LAG-1 is CC chemokine that signals through the CCR5 receptor. LAG-1 is identical to MIP-1beta (ACT II isotype) except for two amino acid substitutions; arginine for histidine at position 22 and serine for glycine at position 47 of the mature protein. LAG-1 chemoattracts monocytes, and exhibits activity as an HIV-suppressive factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Número de acceso Q8NHW4
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 388372
Peso molecular 7.7 kDa
Nombre Human LAG-1 (CCL4L1)
Cantidad 20 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Nombre común CCL4L1
Símbolo de gen CCL4L1
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract CCR5-transfected cells using a concentration of 0.1-10.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRSKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.