Learn More
Gibco™ Human Klotho Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
100-53-1MG will be provided as 2 x 500 μg (100-53-500UG). Recombinant Human Klotho is a glycoprotein of 516 amino acid residues that migrates at an apparent molecular weight of 65-70 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. Recombinant Human Klotho has a calculated molecular weight of 58.6 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | Q9UEF7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Western Blot Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 9365 |
| Peso molecular | 58.6 kDa |
| Nombre | Human Klotho |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 250 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.