missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human KIR2DL1/KIR2DS5 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
259.00€ - 486.00€
Especificaciones
| Antígeno | KIR2DL1/KIR2DS5 |
|---|---|
| Clon | 143211 |
| Dilución | Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18779137
![]() |
R&D Systems
FAB1844G-025 |
25 Tests |
259.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18737388
![]() |
R&D Systems
FAB1844G-100 |
100 Tests |
486.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
KIR2DL1/KIR2DS5 Monoclonal specifically detects KIR2DL1/KIR2DS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| KIR2DL1/KIR2DS5 | |
| Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| CD158a, CD158g, NKAT9 | |
| KIR2DL1 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Detects human KIR2DL1/KIR2DS5 on transfected cells. It does not stain cells transfected with KIR2DL2, 2DL3, 2DL4, 2DL5, 2DS1, 2DS2, 2DS4, 3DL1, 3DL2, or 3DS1. |
| 143211 | |
| Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Mouse | |
| Human | |
| P43626 | |
| 3802 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR2DL1/KIR2DS5 Accession # P43626 | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto