missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human KIR2DL1/KIR2DS5 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18737388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18737388 100 Tests 100 tests
18779137 25 Tests 25 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18737388

Marca: R&D Systems FAB1844G100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIR2DL1/KIR2DS5 Monoclonal specifically detects KIR2DL1/KIR2DS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR2DL1/KIR2DS5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 143211
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P43626
Alias de gen CD158a, CD158g, NKAT9
Símbolos de los genes KIR2DL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR2DL1/KIR2DS5 Accession # P43626
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3802
Especificidad de la prueba Detects human KIR2DL1/KIR2DS5 on transfected cells. It does not stain cells transfected with KIR2DL2, 2DL3, 2DL4, 2DL5, 2DS1, 2DS2, 2DS4, 3DL1, 3DL2, or 3DS1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.