Learn More
Invitrogen™ Human KIAA2026 (aa 1844-1965) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30194836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30194836 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30194836 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP100990
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (75%), Rat (75%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-51684 (PA5-51684. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q5HYC2
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 158358
Nombre Human KIAA2026 (aa 1844-1965) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen KIAA2026; uncharacterized protein KIAA2026
Nombre común KIAA2026
Símbolo de gen KIAA2026
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia APGGTTIHTASAPSNVTSLVGSQFSEPCIQQKIVINTSTPLAPGTQIMINGTRFIVPPQGLGAGSHVLLISTNPKYGAPLVLNSGQGIQSTPIDNSAQKITLASNNSLSGQPLQHPLRSPTK
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining