Learn More
Invitrogen™ Human KIAA0753 (aa 850-961) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30202592
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30202592 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30202592
Marca: Invitrogen™ RP93557
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (81%), Rat (81%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-54681 (PA5-54681. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q2KHM9
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 9851
Nombre Human KIAA0753 (aa 850-961) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen KIAA0753; MNR; moonraker; OFD1- and FOPNL-interacting protein; OFIP; Protein moonraker
Nombre común KIAA0753
Símbolo de gen KIAA0753
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia PCNGNSLDESVGTEEGSEKREAPLLSLAEDSQQKEGRAPLFVPPGMQHSIGDYCSRFEQYLRIISHEAVGSFNPWLIAESFSEELVDEALGAVAAELQDMCEDYAEAVFTSE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining