Learn More
Invitrogen™ Human KBTBD4 (aa 395-496) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30194272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30194272 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30194272
Marca: Invitrogen™ RP102784
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58109 (PA5-58109. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
KBTBD4 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9NVX7
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 55709
Nombre Human KBTBD4 (aa 395-496) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2510026C23Rik; BKLHD4; BTB and kelch domain containing 4; BTB and kelch domain-containing protein 4; HSPC252; KBTBD4; kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 4; kelch repeat and BTB domain containing 4; kelch repeat and BTB domain-containing protein 4
Nombre común KBTBD4
Símbolo de gen KBTBD4
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KPSRLIQCFDTETDKCHVKPYVLPFAGRMHAAVHKDLVFIVAEGDSLVCYNPLLDSFTRLCLPEAWSSAPSLWKIASCNGSIYVFRDRYKKGDANTYKLDPA
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining