missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human INSL5/INSL7 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17831443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
250 μg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17831443 1 mg 1 miligramo
17801643 100 μg 100 microgramos
17869892 250 μg 250 microgramos
17801333 25 μg 25 microgramos
17880373 500 μg 500 microgramos
17821253 5 μg 5 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17831443

Marca: Gibco™ 130051MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human INSL5/INSL7 hybrid is a heterodimeric, 5.2 kDa protein consisting of a 27 amino acid beta-chain linked to a 21 amino acid alpha-chain by two disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The Insulin/Relaxin structural family of proteins consists of at least seven members, each containing an insulin-like heterodimeric structure of two polypeptide chains held together by two inter-chain disulfide bonds. The INSL5/INSL7 hybrid contains the beta-chain of INSL7 (Relaxin-3), linked to the alpha-chain of INSL5. The INSL5/INSL7 hybrid protein can specifically activate the G protein-coupled receptors, GPCR135 and GPCR142, but unlike Relaxin-3, does not induce significant activation of the LGR7 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q8WXF3, Q9Y5Q6
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 10022, 117579
Peso molecular 5.2 kDa
Nombre Human INSL5/INSL7
Cantidad 1 mg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Nombre común INSL5/INSL7
Símbolo de gen INSL5, RLN3
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia A-Chain: QDLQTLCCTD GCSMTDLSAL C B-Chain: RAAPYGVRLC GREFIRAVIF TCGGSRW
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.