Learn More
Gibco™ Human INSL5/INSL7 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human INSL5/INSL7 hybrid is a heterodimeric, 5.2 kDa protein consisting of a 27 amino acid beta-chain linked to a 21 amino acid alpha-chain by two disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q8WXF3, Q9Y5Q6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 10022, 117579 |
| Peso molecular | 5.2 kDa |
| Nombre | Human INSL5/INSL7 |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |