missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human IL16 (AAC12732) Recombinant Protein

Código de producto. 16161590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16161590 10 μg 10 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16161590

Marca: Abnova™ P4563.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used for Func, SDS-PAGE

The protein encoded by this gene is a pleiotropic cytokine that functions as a chemoattractant, a modulator of T cell activation, and an inhibitor of HIV replication. The signaling process of this cytokine is mediated by CD4. The product of this gene undergoes proteolytic processing, which is found to yield two functional proteins. The cytokine function is exclusively attributed to the secreted C-terminal peptide, while the N-terminal product may play a role in cell cycle control. Caspase 3 is reported to be involved in the proteolytic processing of this protein. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: MPDLNSSTDSAASASAASDVSVESTAEATVCTVTLEKMSAGLGFSLEGGKGSLHGDKPLTINRIFKGAASEQSETVQPGDEILQLGGTAMQGLTRFEAWNIIKALPDGPVTIVIRRKSLQSKETTAAGDS

Especificaciones

Número de acceso AAC12732
Para utilizar con (aplicación) Functional Study, SDS-PAGE
Formulación Lyophilized
ID de gen (Entrez) 3603
Peso molecular 13.5kDa
Nombre IL16 (Human) Recombinant Protein
Método de preparación Escherichia coli expression system
Pruebas de control de calidad 1 ug/lane in 4-20% Tris-Glycine gel Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Inmunógeno MPDLNSSTDSAASASAASDVSVESTAEATVCTVTLEKMSAGLGFSLEGGKGSLHGDKPLTINRIFKGAASEQSETVQPGDEILQLGGTAMQGLTRFEAWNIIKALPDGPVTIVIRRKSLQSKETTAAGDS
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with sterilized water, store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.1 EU/μg
Alias de gen FLJ16806/FLJ42735/FLJ44234/HsT19289/IL-16/LCF/prIL-16
Nombre común IL16
Símbolo de gen IL16
Actividad biológica The activity is determined by the ability to chemoattract human T lymphocytes and is detectable starting at 5ng/mL.
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína None
Sistema de expresión Escherichia coli expression system
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.