missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-5 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17880183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
2 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17880183 10 μg 10 microgramos
17821383 100 μg 100 microgramos
17840473 1 mg 1 miligramo
17850323 250 μg 250 microgramos
17851153 2 μg 2 microgramos
17811673 500 μg 500 microgramos
17810203 50 μg 50 microgramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17880183

Marca: Gibco™ 2000510UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-5 is a 26.5 kDa disulfide-linked homodimeric protein containing two 116 amino acid chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

IL-5 is a cytokine that acts as a growth and differentiation factor for both B cells and eosinophils. IL-5 cytokine is a main regulator of eosinopoiesis, eosinophil maturation and activation. The elevated production of this cytokine is reported to be related to asthma or hypereosinophilic syndromes. The receptor of IL-5 cytokine is a heterodimer, whose beta subunit is shared with the receptors for interleukine 3 (IL3) and colony stimulating factor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5, together with those for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13), and CSF2, form a cytokine gene cluster on chromosome 5. IL-5, IL4, and IL13 are found to be regulated coordinately by long-range regulatory elements spread over 120 kilobases on chromosome 5q31.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P05113
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 3567
Peso molecular 26.5 kDa
Nombre Human IL-5
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen B-cell differentiation factor I; B-cell growth factor II; BCGF-II; colony-stimulating factor, eosinophil; cytotoxic T-lymphocyte inducer; EDF; Eosinophil differentiation factor; IL5; IL-5; ILN; Interleukin; Interleukin 5; Interleukin 5 (colony-stimulating factor eosinophil); Interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil); Interleukin5; interleukin-5; T-cell replacing factor; TRF
Nombre común IL-5
Símbolo de gen Il5
Actividad biológica The ED50 as determined by the dose-dependent proliferation of TF-1 cells was ≤ 0.15 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 6.6 x 10^6 units/mg
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.