Learn More
Gibco™ Human IL-34 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
200-34-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-34-500UG). Recombinant Human IL-34 is a 52.5 kDa homodimeric glycoprotein consisting of 460 amino acid residues, including a C-terminal His-Tag. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q6ZMJ4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 146433 |
| Peso molecular | 52.5 kDa |
| Nombre | Human IL-34 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 2 x 500 μg |
| Fuente | HEK293 cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |