missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-17B Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17820613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
2 x 500 μg
250 μg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
paquete de 2
Código de producto. Cantidad unitSize
17820613 250 μg 250 microgramos
17880053 100 μg 100 microgramos
17870833 2 x 500 μg 1 miligramo
30089689 2 x 500 μg paquete de 2
17830163 25 μg 25 microgramos
17881413 500 μg 500 microgramos
17829962 5 μg 5 microgramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17820613

Marca: Gibco™ 20028250UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

200-28-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-28-500UG). Recombinant Human IL-17B is a 36.6 kDa non-disulfide-linked homodimer of two 161 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The protein encoded by this gene is a T cell-derived cytokine that shares sequence similarity with IL17. This cytokine was reported to stimulate the release of TNF alpha (TNF) and IL1 beta (IL1B) from a monocytic cell line. Immunohistochemical analysis of several nerve tissues indicated that this cytokine is primarily localized to neuronal cell bodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9UHF5
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 27190
Peso molecular 36.6 kDa
Nombre Human IL-17 B
Cantidad 250 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen 1110006O16Rik; 1700006N07Rik; Cytokine C x 1; Cytokine Zcyto7; Cytokine-like protein ZCYTO7; gene for cytokine-like protein; IL17B; IL-17 B; IL20; IL-20; Interleukin; interleukin 17 B; interleukin 20; interleukin-17 beta; interleukin-17 B; Interleukin20; Interleukin-20; neuronal interleukin-17 related factor; neuronal interleukin-17-related factor; NIRF; UNQ516/PRO1031; ZCYTO7
Nombre común IL17B
Símbolo de gen IL17B
Actividad biológica Determined by its ability to induce IL-8 in. human PBMCs using a concentration range of 10 ng-100 ng. Note: Results may vary with PBMC donors.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia MQPRSPKSKR KGQGRPGPLA PGPHQVPLDL VSRMKPYARM EEYERNIEEM VAQLRNSSEL AQRKCEVNLQ LWMSNKRSLS PWGYSINHDP SRIPVDLPEA RCLCLGCVNP FTMQEDRSMV SVPVFSQVPV RRRLCPPPPR TGPCRQRAVM ETIAVGCTCI F
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.