Learn More
Gibco™ Human IL-17B Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
200-28-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-28-500UG). Recombinant Human IL-17B is a 36.6 kDa non-disulfide-linked homodimer of two 161 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9UHF5 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 27190 |
| Peso molecular | 36.6 kDa |
| Nombre | Human IL-17 B |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |