Learn More
Gibco™ Human IL-12 p70 Recombinant Protein, PeproTech®
Descrizione
PeproTech's Recombinant Human IL-12 p70, derived from HEK293 cells, is a heterodimeric glycoprotein consisting of disulfide-linked p35 and p40 subunits (503 total amino acid residues). The calculated molecular weight of Human IL-12 p70 is 57.2 kDa; however, due to glycosylation, it migrates at an apparent molecular weight of 65-70 kDa based on SDS-PAGE gel, under non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Specifica
Specifica
| Número de acceso | P29459, P29460 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 3592, 3593 |
| Peso molecular | 75 kDa |
| Nombre | Human IL-12 p70 |
| Cantidad | 250 μg |
| Fuente | HEK293 cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.