missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IgM Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Rabbit Monoclonal Antibody

197.40€ - 422.10€

Especificaciones

Antígeno IgM
Clon 2123C
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18710549
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB94351-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
209.00€
197.40€ / 25 microgramos
Ahorro 11.60€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
18746609
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB94351-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
447.00€
422.10€ / 100 microgramos
Ahorro 24.90€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

IgM Monoclonal specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ELISA.
Especificaciones

Especificaciones

IgM
Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA
Monoclonal
Supernatant
Human
AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Immunoglobulin M (IgM), mu chain from human plasma
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human IgM in direct ELISAs and Western blots.
2123C
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
3507
IgG
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.